SY3H3D67BBB4
Synthonix Corporation
3,5-Dibromobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
3,5-dibromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Clave InChI
QUJGDNCWTBTBQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44089.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)