Merck
SY3H3D67BBB0
Synthonix Corporation
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.11
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-5(13)12-6(14)3(4)2-11/h1H,(H2,12,13,14)
Clave InChI
JRLZWXISQMMITA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44076.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44076.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)