Merck
SY3H3D67BB98
Synthonix Corporation
N1,N2-Dimethyl-N1-(2-(methylamino)ethyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-N~1~-[2-(methylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H19N3/c1-8-4-6-10(3)7-5-9-2/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ODZZIKZQNODXFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/43959.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43959.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)