Merck
SY3H3D67BB56
Synthonix Corporation
(3,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.58
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/43517.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43517.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)