Merck
SY3H3D678F7F
Synthonix Corporation
7-(4-Bromobutoxy)quinolin-2(1H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-(4-bromobutoxy)-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C13H14BrNO2/c14-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)15-12(10)9-11/h3-6,9H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
Clave InChI
MBOHAVAGDOGRBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56866.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/56866.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)