Merck
SY3H3D678E3F
Synthonix Corporation
(S)-Benzyl (2-oxotetrahydrofuran-3-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
Número MDL:
Iupac Name
benzyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-11-10(6-7-16-11)13-12(15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Clave InChI
FKWDZIFOVOUDAG-JTQLQIEISA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/55837.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55837.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)