Merck
SY3H3D67893C
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-amino-3-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-4-5-7(12)9(8)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
FLSCKYWYOFQHEO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54830.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54830.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)