Merck
SY3H3D6788AF
Synthonix Corporation
6-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.08
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/54046.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54046.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)