Merck
SY3H3D677D8E
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylpyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-8(6(2)11)3-7(9)4-10-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
RUXHXSRABFBHKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49027.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49027.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)