SY3H3D677B83
Synthonix Corporation
2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47686.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)