Merck
SY3H3D6774AB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
326.92
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
XTSUGBHLVDLGFX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44584.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44584.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)