SY3H3D6774A9
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
APGWJGNOWJHSLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44582.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)