Merck
SY3H3D677442
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)13-7(10,11)12/h1-3H
Clave InChI
KZMHSGBETSENAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44253.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44253.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)