Merck
SY3H3D6773BE
Synthonix Corporation
Butyl cyclopropanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.25
Número MDL:
Iupac Name
butyl cyclopropanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c1-2-3-6-10-11(8,9)7-4-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
VWGWOTXVWXTFMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43894.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43894.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)