Merck
SY3H3D6773B4
Synthonix Corporation
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(2,3)10-6(8)4-5-9-10/h4-5H,8H2,1-3H3
Clave InChI
NDKNRZPWSLAZNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43835.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43835.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)