Merck
SY3H3D677394
Synthonix Corporation
5-Bromo-6-methylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.05
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,8H2,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
XFHAYQGHHKCVBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/43266.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43266.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)