Merck
SY3H3D6771F5
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
335.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClFI/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
Clave InChI
IKJUIUCZEXVZMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41648.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41648.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)