Merck
SY3H3D676CED
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloropyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.43
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Clave InChI
FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/39977.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39977.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)