Merck
SY3H3D676CE1
Synthonix Corporation
4-Bromobutan-1-amine hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.95
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1-butanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H10BrN.BrH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
Clave InChI
PZKCNXZSEAHUGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/39952.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39952.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)