Merck
SY3H3D676B6E
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.29
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-amino-5-(aminomethyl)naphthalene-1-sulfonic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-10(13)11(9)17(14,15)16/h1-5H,6,12-13H2,(H,14,15,16)
InChI key
KTVWISLTJPDQQX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/54500.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54500.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)