Merck
SY3H3249F9E6
Synthonix Corporation
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.41
Número MDL:
Iupac Name
2-oxa-6-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C7H13NO.C2H2O4/c2*1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h2*8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
QNHDSQFXHQLKGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5949.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5949.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)