Merck
SY3H3249F7A1
Synthonix Corporation
1-Hydroxyhept-6-yn-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-hydroxyhept-6-yn-3-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-7(9)5-6-8/h1,8H,3-6H2
Clave InChI
ZQZAQQAINFKNQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6251.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6251.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)