Merck
SY3H3249F794
Synthonix Corporation
tert-Butyl (3-hydroxycyclohexyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
Clave InChI
IUKYKMHCKDLTJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38743.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38743.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)