Merck
SY3H3249F6F7
Synthonix Corporation
8-Fluoro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-fluoro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8FNO2/c1-6-5-8(11(14)15)7-3-2-4-9(12)10(7)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
FJAJACPHCDNIBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38361.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38361.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)