Merck
SY3H3249F68C
Synthonix Corporation
3-Ethylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9N/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
WEDBHNMGFLTQNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38775.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38775.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)