Merck
SY3H3249F2FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.93
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZQPKPGBEEFOTEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/38625.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38625.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)