SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
About This Item
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
Clave InChI
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)