Merck
SY3H315B10E0
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-ethyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-5-9-8-13(7-6-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
HGJKZGGZDSJORL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/37715.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37715.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)