Merck
SY3H315B1090
Synthonix Corporation
1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)4-7-2-3-8(10)5-9(7)11/h2-3,5H,4H2,1H3
Clave InChI
XVHHDTNIOCSTLH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/37777.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37777.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)