Merck
SY3H315B0E9F
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
Clave InChI
CUKSTNNYAHZPRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36964.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36964.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)