Merck
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)