Merck
SY3H30324D95
Synthonix Corporation
2-(2-But-3-ynyl-1,3-dioxolan-2-yl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-(but-3-yn-1-yl)-1,3-dioxolan-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-2-3-4-9(5-6-10)11-7-8-12-9/h1,10H,3-8H2
Clave InChI
HSNUDHDRWVLMOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6246.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6246.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)