Merck
SY3H30324D92
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.1
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8-5-6-8/h1-4,8H,5-7H2
Clave InChI
IIXPTSUWKTZRRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5006.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5006.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)