SY3H11AB1FD3
Synthonix Corporation
2-Ethoxy-5-(tributylstannyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-ethoxy-5-(tributylstannyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8NO.3C4H9.Sn/c1-2-9-7-5-3-4-6-8-7;3*1-3-4-2;/h3,5-6H,2H2,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
MEJCPATZNWTSBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2559.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)