Merck
SY3H11AB1FB3
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-2-ethyl-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.06
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dichloro-2-ethyl-2H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N4/c1-2-13-3-4-5(12-13)6(8)11-7(9)10-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
BWHAJCRXKMRHKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18965.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18965.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)