Merck
SY3H11AB1F7C
Synthonix Corporation
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
286
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-1,7-naphthyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9BrN2.2ClH/c9-7-3-6-1-2-10-5-8(6)11-4-7;;/h3-4,10H,1-2,5H2;2*1H
Clave InChI
BCOZQULMJVQNJO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31695.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31695.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)