Merck
SY3H11AB1F6A
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.75
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (1R,5S)-3,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-8-4-9(13)6-12-5-8;/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3;1H
Clave InChI
FINHAWHABHPACF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1947.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1947.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)