Merck
SY3H11AB1F46
Synthonix Corporation
3-Chloro-N-[(4-methoxyphenyl)methoxy]propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-N-((4-methoxybenzyl)oxy)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO3/c1-15-10-4-2-9(3-5-10)8-16-13-11(14)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
OVNGWUOHTOPTKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6291.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6291.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)