Merck
SY3514242545
Synthonix Corporation
3-(hydroxymethyl)oxetan-3-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
104.11
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)-3-oxetanol
Inchi Code
1S/C4H8O3/c5-1-4(6)2-7-3-4/h5-6H,1-3H2
InChI key
TVRBHJADIOFJDI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/31091.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/31091.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)