Merck
SY3514242420
Synthonix Corporation
{5-Fluoro-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-indol-4-yl}boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
335.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(5-fluoro-1-(triisopropylsilyl)-1H-indol-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C17H27BFNO2Si/c1-11(2)23(12(3)4,13(5)6)20-10-9-14-16(20)8-7-15(19)17(14)18(21)22/h7-13,21-22H,1-6H3
Clave InChI
ZKSPJZIANXXTCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30069.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30069.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)