Merck
SY3514242414
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18F2N2O2/c1-10(2,3)16-9(15)13-7-4-14(5-7)6-8(11)12/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
AFLLUKJZXKYRRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/30063.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/30063.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)