SY3514242203
Synthonix Corporation
tert-butyl N-[(2R,3R)-2-methylpiperidin-3-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2R,3R)-2-methyl-3-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-9(6-5-7-12-8)13-10(14)15-11(2,3)4/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3,(H,13,14)/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
FBYZKXFNBXLZDN-RKDXNWHRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29735.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)