Merck
SY3514242132
Synthonix Corporation
tert-butyl N-(1-ethylcyclopropyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (1-ethylcyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-5-10(6-7-10)11-8(12)13-9(2,3)4/h5-7H2,1-4H3,(H,11,12)
Clave InChI
HJCUGNASXQFIGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29638.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29638.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)