Merck
SY3465084508
Synthonix Corporation
cyclobutanamine, 3-(3-fluoro-4-methoxyphenoxy)-, hydrochloride (1:1), trans-
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.7
Número MDL:
Iupac Name
(1r,3r)-3-(3-fluoro-4-methoxyphenoxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2.ClH/c1-14-11-3-2-8(6-10(11)12)15-9-4-7(13)5-9;/h2-3,6-7,9H,4-5,13H2,1H3;1H/t7-,9-;
Clave InChI
PWUHQFUQTLZJBP-FJAZHTGZSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20735.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20735.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)