Merck
SY3465084360
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 6-oxa-2,9-diazaspiro[4.5]decane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H22N2O3/c1-11(2,3)17-10(15)14-6-7-16-12(9-14)4-5-13-8-12/h13H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
VESCRSHLXRKQFF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/24666.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24666.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)