Merck
SY3432450292
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.6
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
ZWPVZYDSURGWSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/15640.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15640.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)