SY3432449657
Synthonix Corporation
trans-3-(Boc-amino)-4-methoxypyrrolidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4S)-4-methoxypyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-7-5-11-6-8(7)14-4/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
Clave InChI
PIGDOXPNNMFBNA-YUMQZZPRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14850.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)