Merck
SY3432449254
Synthonix Corporation
4-Cyclopropylpiperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-cyclopropyl-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H15NO/c10-8(7-1-2-7)3-5-9-6-4-8/h7,9-10H,1-6H2
Clave InChI
AHIDHDSSUAYXBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14364.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14364.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)