Merck
SY3432449133
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
314.57
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H9BrClNO2/c1-2-17-12(16)9-6-15-10-4-3-7(13)5-8(10)11(9)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14216.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14216.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)