Merck
SY3432449076
Synthonix Corporation
2-Methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O2S/c1-11-5-6-7(10-11)3-2-4-8(6)14(9,12)13/h2-5H,1H3
Clave InChI
BMJXULOIFQMBII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14156.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)